MABT339
Anti-ZO-1 Antibody, clone 5G6.1
clone 5G6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tight junction protein ZO-1, Tight junction protein 1, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, ZO-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G6.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TJP1(7082)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZO-1 in 200 µg of HCT116 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1