NA57
Anti-DNA-PK (Ab-2) Mouse mAb (18-2)
liquid, clone 18-2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-DNA Dependent Protein Kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18-2, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKDC(5591)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:250-1:500)
Immunofluorescence (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (10 l/mg protein lysate)
Neutralization Studies (see comments)
Paraffin Sections (1:50-1:100, heat/pressure cooker pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
A-431, HeLa, or HL-60 cells or normal tonsil, normal colon, or breast carcinoma tissue
Outras notas
McConnell, K.R., et al. 1997 J. Immunol.158, 2083-2089.
Peterson, S.R., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 10227.
Anderson, C.W. and Carter, T.H. 1996. Curr. Top. Microbiol. Immunol.217, 91.
Blunt, T., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 10285.
Carpenter, C.L. and Cantley, L.C. 1996. Curr. Opin. Cell. Biol.8, 153.
Chan, D.W. and Lees-Miller, S.P. 1996. J. Biol. Chem.271, 8936.
Connelly, M.A., et al. 1996. Gene175, 271.
Danska, J.S., et al. 1996. Mol. Cell. Biol.16, 5507.
Han, Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 25035.
Lees-Miller, S.P. 1996. Biochem. Cell. Biol.74, 503.
Song, Q., et al. 1996. EMBO J.15, 3238.
Teraoka, H., et al. 1996. FEBS Lett.393, 1.
Blunt, T., et al. 1995. Cell80, 813.
Hartley, K.O., et al. 1995. Cell82, 849.
Kirchgessner, C.U., et al. 1995. Science267, 1178.
Lees-Miller, S.P., et al. 1995. Science267, 1183.
Poltoratsky, V.P., et al. 1995. J. Immunol.155, 4529.
Anderson, C.W. 1993. Trends Biochem. Sci.18, 433.
Gottleib, T.M. and Jackson, S.P. 1993. Cell72, 131.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2