About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2)3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
162-164 °C/767 mmHg (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-3-4-6(7)9-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
VHDGWXQBVWAMJA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Carlos Alemán et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7731-7736 (2005-09-10)
[structure: see text] A systematic conformational study of omega-methoxy methyl esters, CH(3)O-(CH2)n-COO-CH3 with n = 3 and 4, has been performed using quantum mechanical calculations at the MP2 level. Calculations have been carried out in both gas phase and chloroform
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
456500-25ML | 4061836692391 |
456500-5ML |