NA02A
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone K121, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K121, monoclonal
Formulário
suspension (Liquid)
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (15 µl beads/sample)
Immunoprecipitation (1-2 µg/ml; see application references)
Immunocytochemistry (use Cat. No. NA02)
Paraffin Sections (use Cat. No. NA02)
Advertência
forma física
Nota de análise
Transfer RNA (tRNA)
Heterogenous nuclear RNA (hnRNA)
Outras notas
Krainer, A.R. 1988. Nuc. Acids Res.16, 9415.
Luhrmann, R. 1988. Birntiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 71.
Reddy, R. and Busch, H., 1988. Birnstiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 1.
Krainer, A.R. and Maniatis, T. 1985. Cell42, 725.
Kramer, A., et al. 1984. Cell38, 299.
Lerner, M.R., et al. 1980. Nature283, 220.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1