MR-056
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Armazenamento e estabilidade
Can be stored at -20°C up to the expiration date on the bottle. Once thawed it should be used within 2 weeks.
Informações legais
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2