B20222
Collagenase - Hyaluronidase blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
(Collagenase activity : 1-5 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; FALGPA assay))
(Hyaluronidase activity : 80-400 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; Hyaluronidase assay))
concentração
1 mg/mL (Collagenase)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2