MIXU1000L102L
Mobius® 1000L Mixer Carrier
unjacketed with load cells
Sinônimo(s):
Mobius® 1000L mixer carrier, unjacketed with load cells
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
177.1 cm (69.7 in.)
Largura
136.8 cm (53.9 in.)
depth
124.5 cm (49 in.)
peso
544 kg (1200 lb)
Informações legais
acessório