MABN1814
Anti-Neurogenin-2 Antibody, clone 7G4
clone 7G4, from mouse
Sinônimo(s):
Neurogenin-2, Helix-loop-helix protein mATH-4A, mATH4A, NGN-2, Protein atonal homolog 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Neurog2(11924)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NGN2-positive cells in dissociated neural tube (dNT) cultured under 10 ng/mL BMP2 for 48 hrs by fluorescent immunocytochemistry (Lo, L., et al. (2002). Development. 129(7):1553-1567).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NGN2 immunoreactivity among a small subset of cells at the dorsal margin of the neural tube and among a greater number of SOX10-positive cells in the neural crest migration pathway by fluorescent immunohistochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed E10.5 rat spinal cord section (Lo, L., et al. (2002). Development. 129(7):1553-1567).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected neurogenin-2 in mouse cerebral cortex tissue section.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1