MABX32
Anti-Yellow Fever Virus (YFV-NS1)
Sinônimo(s):
Anti-YFV-NS1 Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
clone
monoclonal
Formulário
solution
reatividade de espécies
all
embalagem
pkg of 1 mg (MABX32-1KC)
pkg of 10 mg (MABX32-10KC)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
doença(s) relevante(s)
infectious diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2