MABX33
Anti-Yellow Fever Virus (YFV-NS1)
Sinônimo(s):
Anti-YFV-NS1 Antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
clone
monoclonal
forma
solution
reatividade de espécies
all
embalagem
pkg of 1 mg (MABX33-1KC)
pkg of 10 mg (MABX33-10KC)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
doença(s) relevante(s)
infectious diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2