MABT846
Anti-MYH-1 Antibody, clone 6F12H3
clone 6F12H3, from rat
Sinônimo(s):
Myosin-1, Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, MyHC-2x, Myosin heavy chain skeletal muscle adult 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F12H3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Myh1(17879)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected MYH-1 in Immunohistochemistry applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-1 in mouse soleus muscle tissue lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade