MABT822
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
rat monoclonal, mAB11
Sinônimo(s):
CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin alpha 5 (CD49e) Antibody, clone mAb11, clone mAB11, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAB11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA5(3678)
mouse ... Itga5(16402)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin alpha5 (CD49e) in Immunoprecipitation applications (LaFlamme, S.E., et. al. (1992). J Cell Biol. 117(2):437-47).
Cell Structure
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis): A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin alpha5 (CD49e) in human Foreskin Fibroblast (HFF) cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2