MABS514
Anti-Keap1 Antibody, clone 144
clone 144, from rat
Sinônimo(s):
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
144, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KEAP1(9817)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in extracts from mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in transfected HeLa cells (Tsuchiya, Y., et al. (2011). Mole. and Cell Biol. 31(22):4500-4512).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Keap1 in mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) cells (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Keap1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1