MABT207
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
mouse monoclonal, 272-17E6
Sinônimo(s):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Intergrin av
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin alpha-V Antibody, clone 272-17E6 (Azide free), clone 272-17E6, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
272-17E6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected Integrin alpha-V in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2