MABT162
Anti-Pinch-1 Antibody, clone 9D2.1
clone 9D2.1, from mouse
Sinônimo(s):
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1, Particularly interesting new Cys-His protein 1, PINCH-1, Renal carcinoma antigen NY-REN-48
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIMS1(3987)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pinch-1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2