1.50168
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
18% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
- Quantificação da lipofilicidade de 1,2,4-triazois usando cromatografia micelar.: Este estudo utiliza colunas endcapeadas (5 µm) Purospher® STAR RP-8 em cromatografia micelar para quantificar a lipofilicidade de 1,2,4-triazois. A pesquisa demonstra a eficácia das colunas Purospher® STAR RP-8 na separação e análise de compostos lipofílicos, destacando sua aplicação na análise detalhada de derivados triazólicos, que são significativos na química farmacêutica (Janicka et al., 2012).
Nota de análise
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 65000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): ≤ 3,0