MABS440
Anti-NPC2 Antibody, clone 13G4
clone 13G4, from mouse
Sinônimo(s):
Epididymal secretory protein E1, NPC2, Human epididymis-specific protein 1, He1, Niemann-Pick disease type C2 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13G4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPC2(10577)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NPC2 in 10 µg of HT1080 human fibrosarcoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1