MAB4140
Anti-MDR3 Antibody, clone P3 II-26
culture supernatant, clone P3 II-26, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P3 II-26, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... ABCB4(5244)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone-fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone-fixed frozen sections
Not suitable for paraffin-embedded tissues
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2