MABS1272
Anti-Endothelial Protein C Receptor Antibody, clone 1560
clone 1560, from rat
Sinônimo(s):
Activated protein C receptor, APC receptor, Centrocyclin, Centrosomal protein CCD41, Endothelial cell protein C receptor, CD201
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1560, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Procr(19124)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Analysis: A representative lot detected Endothelial Protein C Receptor in Inhibition applications (Li, W., et. al. (2005). J Thromb Haemost. 3(7):1351-9; Disse, J., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(7):5756-67).
Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Endothelial Protein C Receptor in one million bEND.3 mouse endothelial cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2