MABS1166
Anti-AdipoR2 Antibody, clone 4D3.2
clone 4D3.2, from mouse
Sinônimo(s):
Adiponectin receptor protein 2, AdipoR2, Progestin and adipoQ receptor family member II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D3.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADIPOR2(79602)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human AdipoR2 N-terminal fragment.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1