Key Documents
SAB2109158
Sigma-Aldrich
Anti-ADIPOR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ACDCR1, CGI-45, CGI45, FLJ25385, FLJ42464
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
41 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, canine, human, goat, mouse, guinea pig, bovine, horse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADIPOR1(57396)
Descrição geral
The adiponectin receptors, ADIPOR1 and ADIPOR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increased AMPK and PPAR-alpha ligand activities, as well as fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FPGKFDIWFQSHQIFHVLVVAAAFVHFYGVSNLQEFRYGLEGGCTDDTLL
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide