MABN787
Anti-Dual oxidase 2, clone Duox S-12 Antibody
clone Duox S-12, from mouse
Sinônimo(s):
Dual oxidase 2, Large NOX 2, Long NOX 2, NADH/NADPH thyroid oxidase p138-tox, NADPH oxidase/peroxidase DUOX2, NADPH thyroid oxidase 2, Thyroid oxidase 2, p138 thyroid oxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Duox S-12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DUOX2(50506)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 in BxPC-3 cell lysate (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 in MIA PACA-2 cell (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Dual oxidase 2 MIA PACA-2 tissue (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Dual oxidase 2 in 10 µg of BxPC3 treated with IL-4 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1