MABN616
Anti-Potassium Channel Kv1.1 Antibody, clone K36/15
clone K36/15, from mouse
Sinônimo(s):
Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1, RBKI, RCK1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
K36/15, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Kcna1(24520)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunofluoresense Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Potassium Channel Kv1.1 in Kv1.1 transfected COS-1 cells (Tiffany, A. M., et al. (2000). J Cell Biol. 148(1):147-158.).
Immunhistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Potassium Channel Kv1.1 in Kv1.1 transfected COS-1 cells (Wenzel. H. J., et al (2007). Epilepsia. 48(11):2023-2046.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detect Potassium Channel Kv1.1 in wild type mouse hippocampus tissue, and demonstrated a loss of signal in Potassium Channel Kv1.2 knock out mouse hippocampus tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Potassium Channel Kv1.1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1