07-2173
Anti-Stat3 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3, (acute-phase response factor)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, pig, human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated STAT3 from 500 µg of HeLa RIPA lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STAT3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1