Documentos Principais
07-1347
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfo-STAT3 (Tyr68)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr68)
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Descrição geral
Esta proteína é um membro da família de proteínas STAT (transdução de sinal e ativadores de transcrição). Essas proteínas são fatores de transcrição citoplasmática latentes com a dupla função de transdução de sinal e ativação de transcrição. As STATs são ativadas pela fosforilação da tirosina em resposta a diferentes ligantes e, depois disso, elas se translocam para o núcleo da célula. A região da extremidade N é altamente homóloga entre as proteínas STAT e envolve um resíduo de arginina completamente conservado. A proteína Stat3 é expressa na maioria dos tipos de células e é ativada por várias citocinas e fatores de crescimento, incluindo: IFN-a, IL-10, IL-6, IL-11, onM, LIF, CNTF, G-CSF, IL-12, IL-2, GH, EGF, PDGF e CSF-1. A Stat3 não é ativada pelo IFN beta. Uma Stat3 ativa se transloca para o núcleo e se liga ao DNA como um homodímero ou como um heterodímero com Stat1. Os fatores de transcrição associados à Stat3 incluem cJun e proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMP cíclico (CREB). A Stat3 interage com o APRE (elemento de resposta de fase aguda) e o SIE (elemento induzível por c-sis).
Especificidade
Este anticorpo reconhece a STAT3 fosforilada em Tir68.
Imunogênio
Epítopo: Tir68 fosforilada
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à STAT3 humana fosforilada em Tir68.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Sinalização
Detecte fosfo-STAT3 (Tir68) usando este anticorpo antifosfo-STAT3 (Tir68) validado para uso em WB.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de células MOLT4 tratadas com PMA e não tratadas.
Análise de western blot: 5 µg/ml deste anticorpo detectaram STAT3 em 10 µg de lisados de células MOLT4 tratadas com PMA e não tratadas.
Descrição-alvo
aproximadamente 75 kDa observado
forma física
Afinidade do antígeno
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisados de células MOLT4 tratadas com PMA e não tratadas
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1