MABN59
Anti-ACE2 Antibody, clone 4G5.1
clone 4G5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Angiotensin-converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme homolog, ACEH, Metalloprotease MPROT15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
etiqueta
GST tagged
forma do anticorpo
purified antibody (protein G)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G5.1, monoclonal
peso molecular
~62 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACE2(59272)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected ACE2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1