MABC32
Anti-p62 (Sequestosome-1) Antibody, clone 11C9.2
clone 11C9.2, from mouse
Sinônimo(s):
sequestosome 1, EBI3-associated protein of 60 kDa, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, oxidative stress induced like, EBI3-associated protein p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 doma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11C9.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg from a previous lot detected p62 (Sequestosome-1) in the staining of fixed and permeabilized HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected p62 (Sequestosome-1) in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.001 µg/mL of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
The calculated molecular weight of this protein is 47 kDa and also has an isoform at 38 kDa Due to modifications, this protein may be observed up to ~60 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.