MABC32-AF488
Anti-p62 (Sequestosome-1) Antibody, clone 11C9.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected p62 Sequestosome-1 in one million HeLa cells.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2