MABF2158
Anti-TMPRSS2 Antibody, clone P5H9-A3
clone P5H9-A3, from mouse
Sinônimo(s):
Transmembrane protease serine 2, Serine protease 10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5H9-A3, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMPRSS2(7113)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in ELISA applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in Western Blotting applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in Immunohistochemistry applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25; Bertram, S., et. al. (2012). PLoS One. 7(4):e35876).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected TMPRSS2 in human prostate tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade