MABF2119
Anti-CD318 (CD6L) Antibody, clone 3A11
clone 3A11, from mouse
Sinônimo(s):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD6L
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A11, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDCP1(64866)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Immunohistochemistry applications (Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Western Blotting applications (Saifullah, M.K., et. al. (2004). J Immunol. 173(10):6125-33; Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Flow Cytometry applications (Saifullah, M.K., et. al. (2004). J Immunol. 173(10):6125-33; Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD318 (CD6L) in HaCaT epidermal keratinocyte cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade