MABF2105
Anti-CD6 Antibody, clone UMCD6
clone UMCD6, from mouse
Sinônimo(s):
T-cell differentiation antigen CD6, T12, TP120
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UMCD6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD6(923)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Induces Function: A representative lot showed strong synergistic effect with phorbol ester in inducing T cell activation and enhanced the autologous mixed lymphocyte reaction. (Bott, C.M., et. al. (1993). Int Immunol. 5(7):783-92).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected CD6 in Dot Blot applications (Bott, C.M., et. al. (1993). Int Immunol. 5(7):783-92).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD6 in Immunoprecipitation applications (Bott, C.M., et. al. (1993). Int Immunol. 5(7):783-92).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD6 in Immunoprecipitation applications (Singer, N.G., et. al. (1996). Immunology. 88(4):537-43; Bott, C.M., et. al. (1993). Int Immunol. 5(7):783-92; Bott, C.M., et. al. (1994). J Immunol. 153(1):1-9; Li, Y., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(10):2687-2692).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CD6 in one million Jurkat cells stimulated with PMA.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas