MABN543
Anti-Gs protein Antibody, alpha subunit, clone N192/12
clone N192/12, from mouse
Sinônimo(s):
Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short, Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N192/12, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAS(2778)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GS protein, alpha subunit in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain membrane tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1