371732
Anti-Gsα-Subunit, C-Terminal (385-394) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Gₛα Antibody, Gₛα-Subunit Detection Antibody, Rabbit Anti-Gₛα-Subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI1(2770)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Gsα-Subunit, His•Tag, Rat Brain, Recombinant, E. coli (Cat. No. 371765) or Gsα-Subunit, Recombinant, E. coli, Immunoblot Standard (Cat. No. 371764)
Outras notas
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1