06-991
Anti-PKCε Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
protein kinase C, epsilon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKCE(5581)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
An independent lab has reported this antibody immunoprecipitates PKCε.
Immunohistochemistry:
An independent lab has reported this antibody detects PKCε.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected PKCε in Jurkat cell lysate. 0.5-2 μg/mL of a previous lot detected PKCε in a RIPA lysate from Jurkat cells, mouse brain extract and rat brain extract.
Descrição-alvo
forma física
Store at -20°C.
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1