MABN43
Anti-Apolipoprotein E4 (ApoE4) Antibody, clone 4E4
clone 4E4, from mouse
Sinônimo(s):
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOE(348)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect ApoE4 in CHO cells secreting ApoE4. (Image courtesy of Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:100,000 dilution detected ApoE4 in 10 µg of recombinant ApoE4 protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Recombinant Apolipoprotein E protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1