178479
Anti-Apolipoprotein E Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-ApoE antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (see comments)
Free Floating Sections (see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1