MABN42
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone D11
clone D11, from mouse
Sinônimo(s):
neuregulin 1, sensory and motor neuron derived factor, neu differentiation factor, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), glial growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nrg1(211323)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 on 10 µg of mouse brain microsomal tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain microsomal tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1