MABN2292
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone 4F10
clone 4F10, from rat
Sinônimo(s):
NRG1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-derived factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F10, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRG1(3084)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 in HEK293 cells transfected with Type I NRG1 and Type III NRG1 and treated with BACE inhibitor.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade