09-481
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
PI3-kinase p110 subunit alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
rat ... Pik3Ca(170911)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL (1:2,000) dilution of this antibody detected PI3K, p110α in Jurkat cell extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1