MABN310
Anti-G-protein coupled receptor 56 (GPR56) Antibody, clone H11
clone H11, from mouse
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor 56, 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, G-protein coupled receptor 56
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR56(9289)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in meningeal fibroblasts (MFs). (Luo, R., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci U S A. 108(31):12925-12930.)
Neuroscience
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 μg/mL of this antibody detected G-protein coupled receptor 56 in 10 µg of brain tissue lysate from E13-E14 mouse.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue lysate from E13-E14 mouse
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1