MABN2653
Anti-3-Hydroxykynurenine Antibody, clone 2c4-B6-C2
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-DL-kynurenine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2c4-B6-C2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 224.21 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with 3-hydoxykynurenine modified bovine serum albumin (BSA).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 3-hydroxykynurenine (3-OHKYN) modified BSA , but not in unmodified BSA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in ELISA applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Western Blotting applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23);21154-64).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunohistochemistry applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunocytochemistry applications (Mailankot, M., et al. (2010). Int J Biochem Cell Biol. 42(9); 1446-54).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1