MABN2485
Anti-Cdc42 Antibody, clone 28-10
clone 28-10, from mouse
Sinônimo(s):
Cell division control protein 42, Suppressor of RHO3 protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
28-10, monoclonal
reatividade de espécies
yeast, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC42(998)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cdc42 in Immunocytochemistry applications (Wu, H., et. al. (2010). Mol Cell Biol. 30(21):5207-17).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc42 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade