MABN2431
Anti-phospho-NFL (Ser473) Antibody, clone 4F8
clone 4F8, from mouse
Sinônimo(s):
Neurofilament light polypeptide, 68 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet L protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473)
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NFL (Ser473) in Western Blotting applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-NFL (Ser473) in mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade