MABN1840
Anti-Neuritin (CPG15) Antibody, clone A6.1
clone A6.1, from mouse
Sinônimo(s):
candidate plasticity gene 15, CPG15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A6.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRN1(51299)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human/rat Neuritin (CPG15).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade