11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Sinônimo(s):
TBE buffer
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 L
fabricante/nome comercial
Roche
cor
clear colorless
pH
~8.4
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x is a stable 10x solution of Tris-borate-EDTA (TBE), filtered through 0.2 μm pore size membrane, resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation. Each lot is tested for the absence of nuclease or protease activity, and stores easily at room temperature.
Aplicação
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x has been used to prepare denaturing 9.3 % polyacrylamide gel for electrophoresis.
Qualidade
Absence of contaminants: free of DNase and RNase according to the current Quality Control procedures.
forma física
Solution, clear, colorless
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)