574795
TBE Buffer, 10X, Molecular Biology Grade
A 10X concentrate that can be diluted to a 1X solution containing 89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA, pH ~8.3.
Sinônimo(s):
Tris-Borate-EDTA Buffer
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1