MABD79
Anti-FOXG1 Antibody, clone 3G11.2
clone 3G11.2, from mouse
Sinônimo(s):
Forkhead box protein G1, Brain factor 1, BF-1, BF1, Brain factor 2, BF-2, BF2, hBF-2, Forkhead box protein G1A, Forkhead box protein G1B, Forkhead box protein G1C, Forkhead-related protein FKHL1, HFK1, Forkhead-related protein FKHL2, HFK2, Forkhead-relat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G11.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXG1(2290)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FOXG1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1