Documentos Principais
MABN1813
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-permutador de sódio/hidrogênio 3, clone 3H3
clone 3H3, from mouse
Sinônimo(s):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat, opossum
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc9A7(236727)
Descrição geral
O trocador de sódio/hidrogênio 3 (UniProt: Q28362; também conhecido como trocador Na(+)/H(+) 3, NHE-3, família transportadora de soluto 9 membro 3) é codificado pelo gene SLC9A3 (também conhecido como NHE3) no Didelphis virginiana (gambá norte-americano). O NHE-3 é uma proteína de membrana de múltiplas passagens que está envolvida na regulação do pH para eliminar ácidos gerados pelo metabolismo ativo ou para combater condições ambientais adversas. O NHE-3 é predominantemente expresso nos rins e no intestino, onde é encontrado nas membranas apicais das células epiteliais polarizadas e desempenha um papel central na reabsorção transepitelial de íons sódio e na secreção de íons hidrogênio. O NHE-3 renal é essencial na manutenção da pressão arterial e dos níveis plasmáticos de sódio no estado estacionário quando a ingestão dietética de cloreto de sódio é modificada. Nas células epiteliais do intestino, localiza-se na borda em escova do íleo. A disfunção do NHE-3 no intestino está associada a uma variedade de doenças diarreicas. O HNE-3 pode ser fosforilado pelo SGK1 em Ser669, o que aumenta sua abundância na membrana celular. (Ref.: D Souza, S et al. (1998). J. Biol. Chem. 273(4); 2035 2043; Fenton, RA et al (2017). Kidney Int. doi: 10.1016/j.kint.2017.02.001. [Epub antes da impressão]).
Especificidade
O clone CH3 detecta o trocador de sódio/hidrogênio 3 em células renais humanas, de gambá e de rato. Seu alvo é um epítopo dentro de 356 aminoácidos da metade C-terminal.
Imunogênio
Fragmento recombinante conjugado com MBP correspondente a 356 aminoácidos da metade C-terminal do trocador de sódio/hidrogênio 3 de gambá.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:50 de um lote representativo detectou NHE3 em seções de tecido renal e de estômago humano.
Análise por Western Blot: Um lote representativo detectou NHE3 em aplicações de Western Blot (Wang, D., et. al. (2006). Am J Physiol Renal Physiol. 290(2):F428-37; Queiroz-Leite, G.D., et. al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 409(3):470-6; Goyal, S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 288(3):F530-8; Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Di Sole, F., et. al. (2008). J Cell Physiol. 216(1):221-33; Baum, M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(11):F1495-502; Lessa, L.M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(10):F1399-408).
Análise imuno-histoquímica:: Um lote representativo detectou NHE3 em aplicações de imuno-histoquímica (Pao, A.C., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(6):F1496-506).
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo detectou NHE3 em aplicações de imunoprecipitação (Girardi, A.C., et. al. (2004). Am J Physiol Renal Physiol. 287(5):C1238-45).
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anti-NHE3, clone 3H3, n.º do catálogo MABN1813, é um anticorpo monoclonal de camundongo altamente específico que tem como alvo o trocador de sódio/hidrogênio 3 e foi testado para uso em imuno-histoquímica, imunoprecipitação e Western Blot.
Qualidade
Avaliado por Western Blot em células COS-7 transfectadas com DNA do plasmídeo NHE3 de tipo selvagem.
Análise por Western Blot: 0,25 µg/ml deste anticorpo detectou NHE3 em lisados de células COS-7 transfectadas com DNA do plasmídeo NHE3 de tipo selvagem.
Descrição-alvo
aproximadamente 75 kDa observado; 94,77 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo IgG1 monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com azida sódica 0,05%.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Ryan J Adam et al.
Kidney360, 1(10), 1105-1115 (2021-07-16)
The 5/6 nephrectomy (5/6Nx) rat model recapitulates many elements of human CKD. Within weeks of surgery, 5/6Nx rats spontaneously exhibit proximal tubular damage, including the production of very large extracellular vesicles and brush border shedding. We hypothesized that production and
Yanli Dong et al.
Science advances, 8(21), eabn3925-eabn3925 (2022-05-26)
Sodium-proton exchanger 3 (NHE3/SLC9A3) located in the apical membrane of renal and gastrointestinal epithelia mediates salt and fluid absorption and regulates pH homeostasis. As an auxiliary regulatory factor of NHE proteins, calcineurin B homologous protein 1 (CHP1) facilitates NHE3 maturation
Md Kaimul Ahsan et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 319(2), G121-G132 (2020-06-23)
Nongenomic glucocorticoid (GC) and serum- and glucocorticoid-inducible kinase 1 (SGK1) signaling regulate ion transport, but CFTR has not been investigated in the intestine. We examined GC, SGK1, and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) kinase signaling of CFTR ion transport in native intestine