Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 128.26 kDa
observed mol wt ~140 kDa
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RFC1(5981)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Replication factor C subunit 1 (RFC1) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RFC1 in Western Blotting applications (Farina, A., et. al. (2008). J Biol Chem. 283(30):20925-36).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1