MABN1773
Anti-oxDJ-1 Antibody (Cys106), clone M149
clone M149, from mouse
Sinônimo(s):
Protein DJ-1, Oncogene DJ1, Parkinson disease protein 7, oxDJ-1 (Cys106)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M149, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARK7(11315)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A reporesentative lot detected basal DJ-1 oxidation (oxDJ-1) in human neuroblastoma SH-SY5Y cells and murine fibroblasts from wild-type, but not DJ-1 knockout, mice, as well as enhanced oxDJ-1 in H2O2-treated SH-SY5Y cells (Saito, Y., et al. (2014). J Neuropathol Exp Neurol. 73(7):714-728.).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected enhanced DJ-1 oxidation in 10 µg cell lysate from H2O2-treated human neuroblastoma SH-SY5Y cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1